Learn More
MP Biomedicals™ Screw Caps
These 2 mL Screw Caps are for tubes to be used on FastPrep™ instruments or any bead beater.
Marca: MP Biomedicals™ 115063005
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Descripción
- Los tapones de rosca con juntas tóricas se adaptan a los tubos de rosca de 2 ml y son ideales para los instrumentos de preparación de muestras de alta velocidad
- Los tapones de rosca se adaptan a los tubos Empty Fastprep™ y se utilizan en sistemas Fastprep para almacenar muestras para homogeneizar.
- Disponible por separado para aquellos que deseen llenar sus propios tubos de matriz de lisis.
- Compatibilidad de adaptadores: ConeFlex Legacy (permite todos los adaptadores FP24 en FP96), CoolPrep (24 x 2 ml), HiPrep (48 x 2 ml), QuickFlex (96 x 2 ml), QuickPrep (24 x 2 ml), QuickPrep All Metal (24 x 2 ml)
- Los tapones de rosca también pueden encontrarse en los kits FastDNA y FastDNA SPIN.
Especificaciones
2 mL | |
0,946 g/cm3 | |
Tubos de matriz de lisis A de 2 ml | |
160 °C | |
Paquete de 1000 |
Naranja | |
All | |
Aislamiento de ácidos nucleicos, cultivo celular, proteómica, purificación y detección, purificación de proteínas, purificación de ADN, purificación de ARN, procesamiento de tejidos vegetales, análisis de tejidos, análisis de suelos, cultivo bacteriano, cultivo de levaduras, análisis de tejidos fúngicos, estudios de microbiomas | |
Tapón de rosca | |
Los tubos de la matriz de lisado A tienen tapones de color naranja y se encuentran en los kits de CENTRIFUGACIÓN FastDNA y FastDNA. |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.