Learn More
MP Biomedicals™ Screw Caps
These 2 mL Screw Caps are for tubes to be used on FastPrep™ instruments or any bead beater.
215.18€ - 378.42€
Código de producto | Marca | Cantidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11472340
|
MP Biomedicals™
115066002 |
Paquete de 500 | Rojo |
215.18€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11402340
|
MP Biomedicals™
115063002 |
Paquete de 500 | Naranja |
302.10€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11402350
|
MP Biomedicals™
115067002 |
Paquete de 500 | Verde |
301.04€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11442340
|
MP Biomedicals™
115065002 |
Paquete de 500 | Azul |
299.98€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11422340
|
MP Biomedicals™
115064002 |
Paquete de 500 | Morado |
298.92€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11412340
|
MP Biomedicals™
115063005 |
Paquete de 1000 | Naranja |
339.20€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12733667
|
MP Biomedicals™
115065005 |
1000/paq. | Blue |
378.42€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Screw Caps with O-rings fit 2 mL screw cap tubes and are ideal for high-speed sample preparation instruments.
- Screw Caps fit Empty Fastprep™ Tubes and are used in Fastprep systems, to hold sample for Homogenization.
- Available separately for those who wish to fill their own Lysing Matrix Tubes.
- Adapter Compatibility: ConeFlex Legacy (allows all FP24 adapters on FP96), CoolPrep (24x2 mL), HiPrep (48x2 mL), QuickFlex (96x2 mL), QuickPrep (24x2 mL), QuickPrep All Metal (24x2 mL)
- Screw Caps can also be found in the FastDNA and FastDNA SPIN Kits.
Especificaciones
2 mL |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.