Learn More
MP Biomedicals™ CSM, Powdered Media
Complete Supplement Mixture (CSM) of amino acids for S. cereviseae growth media.
Marca: MP Biomedicals™ 114500022
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Formulación
- Añadir 0,79 g de CSM a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de pérdida única para S. cerevisiae
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Con certificado de biología molecular™ | |
Polvo | |
CSM | |
Para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otro fago filamentoso |
De 15 °C a 30 °C | |
Biología molecular | |
10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 20 mg de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 20 mg/l de uracilo, 50 mg/l de L-tirosina, 140 mg/l de L-Valina, 790 mg/l total | |
100 g |