Learn More
MP Biomedicals™ CSM, medios en polvo
Código de producto. p-4474931 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317889 10 g 10 g
11327889 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317889 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114500012
Mezcla de suplemento completo (CSM ) de aminoácidos para medios de crecimiento de S. cerevisae .
Formulación
  • Añadir 0,79 g de CSM a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de pérdida única para S. cerevisiae
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Grado Biología molecular
Tipo de producto Medios de levadura
Formulación 10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 20 mg de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 20 mg/l de uracilo, 50 mg/l de L-tirosina, 140 mg/l de L-Valina, 790 mg/l total
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otro fago filamentoso
Cantidad 10 g