Learn More
MP Biomedicals™ Colina oxidasa de especies de Alcaligenes
> 10 unidades/mg de sólido, polvo amarillento Para ensayos de actividad de colinesterasa
Marca: MP Biomedicals™ 0215349290
Detalles adicionales : CAS : 9028-67-5 Peso : 0.00100kg
Especificaciones
> 10 U/mg | |
Desde 8 hasta 8,5 | |
de -20 °C | |
500 U | |
≈95000 | |
Polvo liofilizado |
Amarillo | |
Determinación enzimática de fosfolípidos mediante el acoplamiento con fosfolipasa D y para ensayos de actividad de colinesterasa | |
Especies de Alcaligenes | |
Colina oxidasa | |
p-cloromercuribenzoato, Cu++, Co++, Hg++, Ag+ |