Learn More
MP Biomedicals™ Casein Hydrolysate Acid
Sulfuric acid digest of casein
Brand: MP Biomedicals™ 0219102301
Additional Details : Peso : 0.45400kg
Description
Menor contenido de sal que la digerida con ácido clorhídrico. Esencialmente sin triptófano; pH 5 (solución al 2 %). Aprox. 13 % de nitrógeno; aprox. 9,2 % de nitrógeno amino.
Specifications
De 15° a 30 °C | |
Amicasa | |
Desde 5 hasta 7 | |
1 lb. |