Learn More
MP Biomedicals™ Casein Hydrolysate Acid
Sulfuric acid digest of casein
251.22€ - 553.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
---|---|
Tipo de producto | Amicasa |
Código de producto | Marca | pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11426131
|
MP Biomedicals™
0219102301 |
Desde 5 hasta 7 | 1 lb. |
251.22€
1 libra |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11493230
|
MP Biomedicals™
0210129105 |
Desde 5 hasta 7 | 5 lb. |
553.00€
5 libras |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Lower salt content than the hydrochloric acid digest. Essentially tryptophan free; 5.0 pH (2% soln.). Nitrogen approx. 13.0%; amino nitrogen approx. 9.2%.
Especificaciones
De 15° a 30 °C | |
Amicasa |