missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Alkaline Phosphatase, Powder
From calf intestine
84.91€
Especificaciones
Concentración | ≥1 U/mg |
---|---|
Color | Off-White |
pH | 9.8 |
Para utilizar con (aplicación) | Used to remove 5'-phosphate groups from Nucleic Acid molecules to prevent self-ligation of DNA fragments and vectors during recombinant DNA manipulation |
Contenido y almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11466091
|
MP Biomedicals™
0219068001 |
1 kU |
84.91€
1 mil unidades |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Activity: ∽1.0U/mg. Unit Definition: One unit causes hydrolysis of one micromole of p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 9.6 and 25°C. Freeze-dried powder.
Especificaciones
≥1 U/mg | |
9.8 | |
-20°C | |
Alkaline Phosphatase | |
Acidification to 4.5 pH reversibly inactives the Enzyme, Inorganic Phosphate, chelating agents, EDTA |
Off-White | |
Used to remove 5'-phosphate groups from Nucleic Acid molecules to prevent self-ligation of DNA fragments and vectors during recombinant DNA manipulation | |
Calf intestine | |
140000 | |
Lyophilized Powder |