Descripción
Actividad: ∽1,0 U/mg Definición de la unidad: Una unidad causa la hidrólisis de un micromol de fosfato de p-nitrofenfenilo por minuto a un pH de 9,6 y 25 °C. Polvo liofilizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≥ 1 U/mg |
| Color | Blanco apagado |
| pH | 9,8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para eliminar grupos de 5'-fosfato de las moléculas de ácido nucleico para evitar el autoligado de fragmentos y vectores de ADN en los procesos de manipulación de ADN recombinante. |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Intestino bovino |
| Cantidad | 1 kU |
| Tipo de producto | Fosfatasa alcalina |
| Peso molecular | 140000 |
| Inhibidores | La acidificación a un pH de 4.5 inactiva de forma reversible las enzimas, los fosfatos inorgánicos, los agentes quelantes y el EDTA. |
| Mostrar más |