Learn More
MP Biomedicals™ Alcohol oxidasa
De Pichea pastoris EC 1.1.3.13
Marca: MP Biomedicals™ 0219015505
Detalles adicionales : CAS : 9073-63-6 Peso : 0.01000kg
Descripción
Cataliza la oxidación de un alcohol a un aldehído y peróxido de hidrógeno. Actividad: de 10 a 20 U por mg de proteína. Definición de la unidad: Una unidad oxidará 1,0 μmol de metanol a formaldehído por minuto a un pH de 7,5, a 25 °C. Solución en sacarosa.
Especificaciones
≥ 10 U/mg | |
7,2 | |
Sacarosa al 30 %, 0,1 M de tampón de fosfato potásico a un pH de 8 | |
Pichea pastoris | |
Alcohol oxidasa | |
Líquido congelado |
Marrón rojizo | |
Determinación colorimétrica de alcohol en sangre | |
de -20 °C | |
5 kU | |
≈630000 |