Learn More
MP Biomedicals™ Alcohol oxidasa
Código de producto. p-3563323 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kU
5 kU
Tamaño de la unidad:
1 mil unidades
5 miles de unidades
11484602 1 kU 1 mil unidades
11494602 5 kU 5 miles de unidades
2 options
Código de producto. 11484602
Marca: MP Biomedicals™ 0219015501
De Pichea pastoris EC 1.1.3.13
Cataliza la oxidación de un alcohol a un aldehído y peróxido de hidrógeno. Actividad: de 10 a 20 U por mg de proteína. Definición de la unidad: Una unidad oxidará 1,0 μmol de metanol a formaldehído por minuto a un pH de 7,5, a 25 °C. Solución en sacarosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración ≥ 10 U/mg
Color Marrón rojizo
pH 7,2
Para utilizar con (aplicación) Determinación colorimétrica de alcohol en sangre
Tampón de almacenamiento Sacarosa al 30 %, 0,1 M de tampón de fosfato potásico a un pH de 8
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Pichea pastoris
Cantidad 1 kU
Tipo de producto Alcohol oxidasa
Peso molecular ≈630000
Formulario Líquido congelado