Learn More
MP Biomedicals™ 2XYT-Broth, Powder
Optimized for the growth and maintenance of M13 phage or other filamentous ssDNA bacteriophages
Marca: MP Biomedicals™ 113012032
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Contenido/L: 16 g de triptona, 10 g de extracto de levadura, 5 g de NaCl
- Utilice 31 g/L
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C | |
Biología molecular | |
Triptona 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCI 5 g/l | |
1000 g |
Polvo | |
Caldo 2XYT | |
Para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otros fagos filamentosos |