Learn More
MP Biomedicals™ 2XYT-Broth, Powder
Optimized for the growth and maintenance of M13 phage or other filamentous ssDNA bacteriophages
98.26€ - 745.18€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
---|---|
Formulario | Polvo |
Grado | Biología molecular |
Tipo de producto | Caldo 2XYT |
Formulación | Triptona 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCI 5 g/l |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11357669
|
MP Biomedicals™
113012022 |
454 g |
98.26€
454 g |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11387669
|
MP Biomedicals™
113012032 |
1000 g |
243.80€
1 Kg |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11317679
|
MP Biomedicals™
113012042 |
5000 g |
745.18€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Contents/L: 16g tryptone, 10g yeast extract, 5g NaCl
- Use 31g/L
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C | |
Biología molecular | |
Triptona 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCI 5 g/l |
Polvo | |
Caldo 2XYT | |
Para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otros fagos filamentosos |