Learn More
Welch™ Bomba de vacío MP 601 T
Utilice estas bombas para aplicaciones de uso estándar. Las bombas de vacío Welch Ilmvac™ MP 601 T se han desarrollado específicamente para satisfacer los requisitos de generación de vacío sin aceite.
Marca: Welch™ 411943
Detalles adicionales : Peso : 22.60000kg
Descripción
- Bajo peso y ergonomía excelente.
- Vacío máximo de 75 a 1 mbar y caudales máximos de hasta 138 l/min.
- La tecnología de diafragma probada ofrece un doble beneficio para el usuario.
- Interruptor de encendido/apagado e interruptor interno de protección térmica para el motor; cable a la red y enchufe
- Asa de transporte
- Patas con aislamiento de vibración
- Los modelos MP se suministran con silenciador de escape.
- Los modelos MPC se suministran con una válvula de lastre de gas.
- Vacío sin aceite puro analítico.
- Fácil de usar.
- Diseño ligero y sólido.
- Diseñada para funcionar de forma permanente.
- Sistema de transmisión sin mantenimiento y vida útil prolongada demostrada del diafragma.
- Vibración por funcionamiento mínima
- Amplio intervalo de vacío y flujo para adaptarse a la aplicación
- Resistencia química superior (modelos MPC)
Especificaciones
81 l/min | |
390 mm | |
370 W | |
81 l/min | |
170 mm | |
Bomba de vacío | |
230 V |
230 V | |
MP 601 T | |
22,6 kg | |
50/60 Hz | |
390 mm | |
< 2 mbar |