Learn More
Welch™ Bomba de vacío MP 601 T
Utilice estas bombas para aplicaciones de uso estándar. Las bombas de vacío Welch Ilmvac™ MP 601 T se han desarrollado específicamente para satisfacer los requisitos de generación de vacío sin aceite.
2782.50€ - 3253.32€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | 230 V |
---|---|
Modelo | MP 601 T |
Vataje | 370 W |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Altura global (métrico) | 170 mm |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11862243
|
Welch™
411743 |
75/81 l/min |
2782.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11842263
|
Welch™
411943 |
81 l/min |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Bomba de vacío regulada Ecoflex• Regulación de vacío por la variación del caudal de la bomba,
• Reduce el nivel sonoro
• Determinación automática del vacío óptimo
• Puerto RS 232
• Regulador de vacío Ecoflex
• Regulación de vacío por variación del caudal (velocidad motor) de la bomba
• La recuperación de los disolventes es óptima
• Bomba de vacío Ecoflex de aluminio/PTFE
Especificaciones
230 V | |
370 W | |
170 mm | |
< 2 mbar |
MP 601 T | |
50/60 Hz | |
Bomba de vacío | |
230 V |