missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse TROY ELISA Kit
Mouse TROY quantitates mouse TROY in serum, plasma, supernatant.
644.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | AL023044; AW123854; RGD1564996; TAJ; TAJ-alfa; miembro 19 de la superfamilia del receptor TNF; Tnfrsf19; Inductor de toxicidad y JNK; TRADE; Troy; Miembro 19 de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral; superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, miembro 19; UNQ1888/PRO4333 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 60 a 0,24 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,24 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195669
|
Invitrogen™
EM71RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17174923
|
Invitrogen™
EM71RB |
96 pruebas |
644.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mouse TROY quantitates mouse TROY in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse TROY.
TROY can mediate activation of c-Jun and NF-kappa-B. May promote caspase-independent cell death. Isoform 2 and isoform 3 may act as decoy receptors.Especificaciones
AL023044; AW123854; RGD1564996; TAJ; TAJ-alfa; miembro 19 de la superfamilia del receptor TNF; Tnfrsf19; Inductor de toxicidad y JNK; TRADE; Troy; Miembro 19 de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral; superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, miembro 19; UNQ1888/PRO4333 | |
0,24 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Tnfrsf19 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
TROY | |
4 h 45 min |
De 60 a 0,24 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9JLL3 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |