missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse TROY ELISA Kit
Mouse TROY quantitates mouse TROY in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EM71RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Mouse TROY quantitates mouse TROY in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse TROY.
TROY puede mediar en la activación de c-Jun y NF-kappa-B, así como promover la muerte de células independientes de caspasa. La isoforma 2 y la isoforma 3 pueden actuar como receptores de señuelo.Especificaciones
AL023044; AW123854; RGD1564996; TAJ; TAJ-alfa; miembro 19 de la superfamilia del receptor TNF; Tnfrsf19; Inductor de toxicidad y JNK; TRADE; Troy; Miembro 19 de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral; superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, miembro 19; UNQ1888/PRO4333 | |
0,24 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Tnfrsf19 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 60 a 0,24 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9JLL3 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
TROY | |
4 h 45 min |