missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse TROY ELISA Kit

Mouse TROY quantitates mouse TROY in serum, plasma, supernatant.

Marca:  Invitrogen™ EM71RBX5

Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17195669

  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Mouse TROY quantitates mouse TROY in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse TROY.

TROY puede mediar en la activación de c-Jun y NF-kappa-B, así como promover la muerte de células independientes de caspasa. La isoforma 2 y la isoforma 3 pueden actuar como receptores de señuelo.
Especificaciones

Especificaciones

AL023044; AW123854; RGD1564996; TAJ; TAJ-alfa; miembro 19 de la superfamilia del receptor TNF; Tnfrsf19; Inductor de toxicidad y JNK; TRADE; Troy; Miembro 19 de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral; superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, miembro 19; UNQ1888/PRO4333
0,24 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
Tnfrsf19
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 60 a 0,24 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Q9JLL3
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
TROY
4 h 45 min
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales