Learn More
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant Noggin
Noggin
98.42€ - 4680.27€
Especificaciones
Nombre NOG, SYM1, SYNS1, Symphalangism 1 (proximal), Synostoses (multiple) syndrome
Tipo de célula Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons; Pluripotent Stem Cells
Grado de pureza o calidad ≥95%
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17179471
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78061
25 μg
226.10€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
17189471
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78061.1
5 μg
98.42€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
17199471
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78061.2
1000 μg
4680.27€
1000 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Noggin binds to and antagonizes bone morphogenetic protein (BMP) ligands of the transforming growth factor beta (TGF-β) family
  • Noggin supports maintenance of undifferentiated human embryonic stem cells cultured in mouse embryonic fibroblast (MEF)-conditioned meduim (Chaturvedi et al.), and promotes dopaminergic differentiation of embryonic stem cells and subsequent survival of dopamine neurons (Chiba et al.) Noggin is essential for development of ectodermal structures including neural tube, tooth, hair follicle, and eye, as well as patterning of mesodermal somites and skeletal structures
  • It also influences chondrogenesis, osteogenesis, and joint formation (Krause et al.)
Especificaciones
Especificaciones
NOG, SYM1, SYNS1, Symphalangism 1 (proximal), Synostoses (multiple) syndrome
Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons; Pluripotent Stem Cells
≥95%