Learn More
Gibco™ Mouse IL-2 Recombinant Protein
Recombinant IL-2 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Marca:  Gibco™ PMC0021
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10202543
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Mouse IL-2 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-2 causes proliferation of T cells and is a central regulator of immune responses.
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Especificaciones
Cell Culture
∼17 kDa
100μg
Mouse
Carrier-Free
100 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
16183
Sequential Chromatography
IL-2
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Angiogenesis, Oncology
95 %
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.