Learn More
Gibco™ Mouse IL-1 beta Recombinant Protein
Recombinant IL1B is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
179.00€ - 2010.00€
Especificaciones
Especie | Mouse |
---|---|
Sistema de expresión | E. coli |
Familia de proteínas | Cytokines & Receptors |
Formulario | Lyophilized |
Subtipo de proteína | Interleukins |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10444943
|
Gibco™
PMC0814 |
5μg |
179.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10191193
|
Gibco™
PMC0815 |
10μg |
290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10354303
|
Gibco™
PMC0816 |
25μg |
536.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10324543
|
Gibco™
PMC0811 |
100μg |
2010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mouse IL-1 beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-1 is involved in a number of biological process including the stimulation of T-helper cells, promotion proliferation and synthesis of immunoglobulins, and the activation of fibroblasts and NK cells.Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Mouse | |
Cytokines & Receptors | |
Interleukins |
E. coli | |
Lyophilized |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.