Learn More
Invitrogen™ Mouse HAI-1 ELISA Kit
Mouse HAI-1 quantitates mouse HAI-1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EM36RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Mouse HAI-1 quantitates mouse HAI-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse HAI-1.
La proteína codificada por este gen es miembro de la familia Kunitz de inhibidores de la serina proteasa. La proteína es un potente inhibidor específico del activador del HGF y se cree que está implicada en la regulación de la activación proteolítica del HGF en los tejidos dañados. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes que codifican diferentes isoformas.Especificaciones
HAI; HAI1; HAI-1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos 1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos tipo 1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos-1; inhibidor de proteasa tipo kunitz 1; MANSC2; inhibidor de la peptidasa de serina, Kunitz tipo 1; inhibidor de la proteasa de serina, Kunitz tipo 1; Spint1; UNQ223/PRO256 | |
16 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SPINT1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 16 a 4000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9R097 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
HAI-1 | |
4 h 45 min |