Learn More
Invitrogen™ Mouse HAI-1 ELISA Kit
Mouse HAI-1 quantitates mouse HAI-1 in serum, plasma, supernatant.
644.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | HAI; HAI1; HAI-1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos 1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos tipo 1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos-1; inhibidor de proteasa tipo kunitz 1; MANSC2; inhibidor de la peptidasa de serina, Kunitz tipo 1; inhibidor de la proteasa de serina, Kunitz tipo 1; Spint1; UNQ223/PRO256 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 16 a 4000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 16 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17105639
|
Invitrogen™
EM36RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194883
|
Invitrogen™
EM36RB |
96 pruebas |
644.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mouse HAI-1 quantitates mouse HAI-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse HAI-1.
The protein encoded by this gene is a member of the Kunitz family of serine protease inhibitors. The protein is a potent inhibitor specific for HGF activator and is thought to be involved in the regulation of the proteolytic activation of HGF in injured tissues. Alternative splicing results in multiple variants encoding different isoforms.Especificaciones
HAI; HAI1; HAI-1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos 1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos tipo 1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos-1; inhibidor de proteasa tipo kunitz 1; MANSC2; inhibidor de la peptidasa de serina, Kunitz tipo 1; inhibidor de la proteasa de serina, Kunitz tipo 1; Spint1; UNQ223/PRO256 | |
16 pg/mL | |
ELISA | |
Q9R097 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
HAI-1 | |
4 h 45 min |
De 16 a 4000 pg/ml | |
Biotina | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SPINT1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |