Learn More
Invitrogen™ Mouse HAI-1 ELISA Kit
Mouse HAI-1 quantitates mouse HAI-1 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EM36RB
429.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194883
  • 644.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mouse HAI-1 quantitates mouse HAI-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse HAI-1.
La proteína codificada por este gen es miembro de la familia Kunitz de inhibidores de la serina proteasa. La proteína es un potente inhibidor específico del activador del HGF y se cree que está implicada en la regulación de la activación proteolítica del HGF en los tejidos dañados. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes que codifican diferentes isoformas.
Especificaciones
Especificaciones
HAI; HAI1; HAI-1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos 1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos tipo 1; inhibidor del activador del factor de crecimiento de hepatocitos-1; inhibidor de proteasa tipo kunitz 1; MANSC2; inhibidor de la peptidasa de serina, Kunitz tipo 1; inhibidor de la proteasa de serina, Kunitz tipo 1; Spint1; UNQ223/PRO256
16 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
SPINT1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 16 a 4000 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Q9R097
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
HAI-1
4 h 45 min