Learn More
Invitrogen™ Mouse Endothelin-1 ELISA Kit
Mouse Endothelin-1 quantitates mouse Endothelin-1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EM26RBX10
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Mouse Endothelin-1 quantitates mouse Endothelin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Endothelin-1.
La proteína codificada por este gen se procesa proteolíticamente para liberar un péptido secretado denominado endotelina 1. Este péptido es un vasoconstrictor potente producido por células endoteliales vasculares. La endotelina 1 también puede afectar al sistema nervioso central. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican isoformas diferentes para este gen.Especificaciones
ARCND3; Endotelina grande 1; endotelina-1 grande; ET grande; ET grande 1; ET1 grande; BigET; EDN1; endotelina 1; endotelina-1; Et; Et1; ET-1; HDLCQ7; PPET1; PPET-1; preproendotelina; preproendotelina-1; preproET; QME | |
4,5 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
EDN1 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 4,5 a 1000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P22387 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
10 × 96 pruebas | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Endotelina 1 | |
4 h 45 min |