Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para endotelina-1 de ratón
Descripción
La endotelina-1 de ratón cuantifica la endotelina-1 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la endotelina-1 de ratón natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen se procesa proteolíticamente para liberar un péptido secretado denominado endotelina 1. Este péptido es un vasoconstrictor potente producido por células endoteliales vasculares. La endotelina 1 también puede afectar al sistema nervioso central. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican isoformas diferentes para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ARCND3; Endotelina grande 1; endotelina-1 grande; ET grande; ET grande 1; ET1 grande; BigET; EDN1; endotelina 1; endotelina-1; Et; Et1; ET-1; HDLCQ7; PPET1; PPET-1; preproendotelina; preproendotelina-1; preproET; QME |
| Intervalo del ensayo | De 4,5 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P22387 |
| Símbolo de gen | EDN1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |