Learn More
Invitrogen™ Mouse Clusterin ELISA Kit
Mouse Clusterin quantitates mouse Clusterin in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EM18RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Mouse Clusterin quantitates mouse Clusterin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Clusterin.
La isoforma 1 funciona como chaperón extracelular que previene la agregación de proteínas no nativas. Previene la agregación inducida por el estrés de las proteínas plasmáticas sanguíneas. Inhibe la formación de fibrillas amiloides mediante APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3, SNCA y variantes de LYZ propensas a la agregación (in vitro). No requiere ATP. Mantiene proteínas parcialmente desplegadas en un estado apropiado para su posterior replegado por otros chaperones, como HSPA8/HSC70. No repliega proteínas por sí mismo. La unión a los receptores de la superficie celular desencadena la internalización del complejo chaperón-cliente y la posterior degradación lisosómica o proteasómica. La isoforma 1 secretada protege las células contra la apoptosis y contra la citolisis por complemento. Las isoformas intracelulares interactúan con la ubiquitina y los complejos de ligasa proteína-ubiquitina E3 SCF (proteína SKP1-CUL1-F-box) y promueven la ubiquitinación y posterior degradación proteasomal de las proteínas objetivo. Promueve la degradación proteasomal de la COMMD1 y la IKBKB. Modula la actividad transcripcional NF-kappa-B. Las isoformas nucleares promueven la apoptosis. Las isoformas mitocondriales suprimen la liberación dependiente de BAX del citocromo c en el citoplasma e inhiben la apoptosis. Participan en la regulación de la proliferación celular.Especificaciones
AAG4; proteína de gen 4 asociada al envejecimiento; proteína 4 asociada al envejecimiento; AI893575; apo j; Apo J a; Apo J alfa; Apo J b; Apo J beta; Apo J a; Apo J ß; APO Ja; Apo Jb; APOJ; APO-J; ApoJ a; ApoJ alfa; ApoJ b; ApoJ beta; ApoJ a; ApoJ ß; ApoJa; ApoJalfa; ApoJb; ApoJbeta; Apolipoproteína J; CLI; CLU; CLU1; CLU2; clusterina; Cadena alfa de clusterina; Cadena beta de clusterina; Clusterina; inhibidor de la citolisis del complemento; Cadena a del inhibidor de la citolisis del complemento; Cadena b del inhibidor de la citolisis del complemento; inhibidor de la lisis del complemento; proteína SP-40,40 asociada al complemento; D14Ucla3; DAG; Glicoproteína de ácido dimérico; HGNC:2095; proteína 1 de unión a ku70; KUB1; MGC24903; Msgp-2; NA1/NA2; RATTRPM2B; SGP2; SGP-2; SP40; SP-40; Sugp-2; Glicoproteína sulfatada 2; mensaje de próstata reprimido de testosterona; Mensaje de próstata reprimido de testosterona 2; mensaje-2 de próstata reprimido de testosterona; me | |
0,1 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Clu | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,1 a 24 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q06890 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
Apolipoproteína J | |
4 h 45 min |