Learn More
Invitrogen™ Mouse Clusterin ELISA Kit
Mouse Clusterin quantitates mouse Clusterin in serum, plasma, supernatant.
644.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso AAG4; proteína de gen 4 asociada al envejecimiento; proteína 4 asociada al envejecimiento; AI893575; apo j; Apo J a; Apo J alfa; Apo J b; Apo J beta; Apo J a; Apo J ß; APO Ja; Apo Jb; APOJ; APO-J; ApoJ a; ApoJ alfa; ApoJ b; ApoJ beta; ApoJ a; ApoJ ß; ApoJa; ApoJalfa; ApoJb; ApoJbeta; Apolipoproteína J; CLI; CLU; CLU1; CLU2; clusterina; Cadena alfa de clusterina; Cadena beta de clusterina; Clusterina; inhibidor de la citolisis del complemento; Cadena a del inhibidor de la citolisis del complemento; Cadena b del inhibidor de la citolisis del complemento; inhibidor de la lisis del complemento; proteína SP-40,40 asociada al complemento; D14Ucla3; DAG; Glicoproteína de ácido dimérico; HGNC:2095; proteína 1 de unión a ku70; KUB1; MGC24903; Msgp-2; NA1/NA2; RATTRPM2B; SGP2; SGP-2; SP40; SP-40; Sugp-2; Glicoproteína sulfatada 2; mensaje de próstata reprimido de testosterona; Mensaje de próstata reprimido de testosterona 2; mensaje-2 de próstata reprimido de testosterona; me
Intervalo del ensayo De 0,1 a 24 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17105619
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EM18RBX5
5 x 96 pruebas
2635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17194863
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EM18RB
96 pruebas
644.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mouse Clusterin quantitates mouse Clusterin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Clusterin.
Isoform 1 functions as extracellular chaperone that prevents aggregation of nonnative proteins. Prevents stress-induced aggregation of blood plasma proteins. Inhibits formation of amyloid fibrils by APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3, SNCA and aggregation-prone LYZ variants (in vitro). Does not require ATP. Maintains partially unfolded proteins in a state appropriate for subsequent refolding by other chaperones, such as HSPA8/HSC70. Does not refold proteins by itself. Binding to cell surface receptors triggers internalization of the chaperone-client complex and subsequent lysosomal or proteasomal degradation. Secreted isoform 1 protects cells against apoptosis and against cytolysis by complement. Intracellular isoforms interact with ubiquitin and SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complexes and promote the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. Promotes proteasomal degradation of COMMD1 and IKBKB. Modulates NF-kappa-B transcriptional activity. Nuclear isoforms promote apoptosis. Mitochondrial isoforms suppress BAX-dependent release of cytochrome c into the cytoplasm and inhibit apoptosis. Plays a role in the regulation of cell proliferation.
Especificaciones
Especificaciones
AAG4; proteína de gen 4 asociada al envejecimiento; proteína 4 asociada al envejecimiento; AI893575; apo j; Apo J a; Apo J alfa; Apo J b; Apo J beta; Apo J a; Apo J ß; APO Ja; Apo Jb; APOJ; APO-J; ApoJ a; ApoJ alfa; ApoJ b; ApoJ beta; ApoJ a; ApoJ ß; ApoJa; ApoJalfa; ApoJb; ApoJbeta; Apolipoproteína J; CLI; CLU; CLU1; CLU2; clusterina; Cadena alfa de clusterina; Cadena beta de clusterina; Clusterina; inhibidor de la citolisis del complemento; Cadena a del inhibidor de la citolisis del complemento; Cadena b del inhibidor de la citolisis del complemento; inhibidor de la lisis del complemento; proteína SP-40,40 asociada al complemento; D14Ucla3; DAG; Glicoproteína de ácido dimérico; HGNC:2095; proteína 1 de unión a ku70; KUB1; MGC24903; Msgp-2; NA1/NA2; RATTRPM2B; SGP2; SGP-2; SP40; SP-40; Sugp-2; Glicoproteína sulfatada 2; mensaje de próstata reprimido de testosterona; Mensaje de próstata reprimido de testosterona 2; mensaje-2 de próstata reprimido de testosterona; me
0,1 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
Clu
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
Apolipoproteína J
4 h 45 min
De 0,1 a 24 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Q06890
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min