Learn More
Invitrogen™ Monkey Osteoactivin/GPNMB ELISA Kit
Monkey Osteoactivin/GPNMB quantitates monkey Osteoactivin/GPNMB in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EP24RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Monkey Osteoactivin/GPNMB quantitates monkey Osteoactivin/GPNMB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey Osteoactivin/GPNMB.
La proteína codificada por este gen es una glicoproteína transmembrana de tipo I homóloga al precursor de pMEL17, una proteína específica de los melanocitos. La GPNMB se expresa en las líneas celulares de melanoma humano y xenoinjertos poco metastásicos, pero no se expresa en las líneas celulares altamente metastásicas. La GPNMB puede estar involucrada en el retraso del crecimiento y la reducción del potencial metastásico. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican isoformas diferentes para este gen.Especificaciones
Dchil; DC-HIL; ligando de la integrina dependiente del proteoglicano asociado a las células dendríticas; proteína transmembrana asociada a las células dendríticas; glicoproteína (transmembrana) nmb; glicoproteína nmb; proteína similar a la glicoproteína nmb; glicoproteína de melanoma no metastático proteína B; Gpnmb; factor de crecimiento hematopoyético inducible neurocinina-1; Factor de crecimiento hematopoyético inducible tipo neurocinina-1; HGFIN; ipd; dispersión del pigmento del iris; NMB; Osteoactivina; glicoproteína transmembrana HGFIN; Glicoproteína transmembrana NMB; UNQ1725/PRO9925 | |
0,12 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,12 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
GPNMB | |
4 h 45 min |