missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Monkey Osteoactivin/GPNMB ELISA Kit
Monkey Osteoactivin/GPNMB quantitates monkey Osteoactivin/GPNMB in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 2515.00€
Especificaciones
Número de acceso | Dchil; DC-HIL; ligando de la integrina dependiente del proteoglicano asociado a las células dendríticas; proteína transmembrana asociada a las células dendríticas; glicoproteína (transmembrana) nmb; glicoproteína nmb; proteína similar a la glicoproteína nmb; glicoproteína de melanoma no metastático proteína B; Gpnmb; factor de crecimiento hematopoyético inducible neurocinina-1; Factor de crecimiento hematopoyético inducible tipo neurocinina-1; HGFIN; ipd; dispersión del pigmento del iris; NMB; Osteoactivina; glicoproteína transmembrana HGFIN; Glicoproteína transmembrana NMB; UNQ1725/PRO9925 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,12 a 25 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,12 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17145819
|
Invitrogen™
EP24RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17194943
|
Invitrogen™
EP24RB |
96 pruebas |
678.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Monkey Osteoactivin/GPNMB quantitates monkey Osteoactivin/GPNMB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey Osteoactivin/GPNMB.
The protein encoded by this gene is a type I transmembrane glycoprotein which shows homology to the pMEL17 precursor, a melanocyte-specific protein. GPNMB shows expression in the lowly metastatic human melanoma cell lines and xenografts but does not show expression in the highly metastatic cell lines. GPNMB may be involved in growth delay and reduction of metastatic potential. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
Dchil; DC-HIL; ligando de la integrina dependiente del proteoglicano asociado a las células dendríticas; proteína transmembrana asociada a las células dendríticas; glicoproteína (transmembrana) nmb; glicoproteína nmb; proteína similar a la glicoproteína nmb; glicoproteína de melanoma no metastático proteína B; Gpnmb; factor de crecimiento hematopoyético inducible neurocinina-1; Factor de crecimiento hematopoyético inducible tipo neurocinina-1; HGFIN; ipd; dispersión del pigmento del iris; NMB; Osteoactivina; glicoproteína transmembrana HGFIN; Glicoproteína transmembrana NMB; UNQ1725/PRO9925 | |
0,12 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
GPNMB | |
4 h 45 min |
De 0,12 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |