missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Monkey IP-10 ELISA Kit

Monkey IP-10 quantitates monkey IP-10 in serum, plasma, supernatant.

Marca:  Invitrogen™ EP15RB

Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17194933

  • 596.00€ / paquete de 96

Fecha estimada de envío: 03-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Monkey IP-10 quantitates monkey IP-10 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey IP-10.

IP-10 (proteína 10 kD inducida por interferón gamma; en ratón, también llamada gen 2 sensible a citocinas, Crg-2 o mob-1) es un gen de respuesta primaria altamente inducible que pertenece a la superfamilia de quimioquinas CXC. Fue clonado por primera vez en 1985. Las funciones biológicas de la IP-10 aún no están claras. Al igual que Mig, la IP-10 no tiene actividad en los neutrófilos. Sus funciones incluyen la estimulación de monocitos, la migración de células T y Natural Killer (NK), la regulación de la maduración de progenitores de células T y médula ósea, la modulación de la expresión de moléculas de adhesión, así como la inhibición de la angiogénesis. Mig e IP-10 comparten el mismo receptor: CXCR3.
Especificaciones

Especificaciones

proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; precursor de proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; quimiocina motivo C-C; quimiocina motivo C x C; C7; quimiocina motivo CC; quimiocina motivo CC; quimiocina (motivo C-X-C) ligando 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; proteína tipo quimiocina CXC; Crg2; crg-2; CXC; quimiocina CXC; quimiocina motivo CXC; quimiocina motivo C-X-C 10; quimiocina motivo C-X-C proteína tipo 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; CXCL; CXCL10; CXCL10(1-73); proteína inducible por interferón-gamma 10; gamma IP10; gamma-IP10; gIP-10; H-IP-10; IFI10; Inp10; gen activado por interferón 10; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducible por interferón gamma 10; proteína inducible por interferón gamma-10; citocina inducible por interferón IP-10; proteína inducible por interferón 10; IP10; IP-10; M-IP-10; Mob1; mob-1; proteína 10 de la línea celular inducida por interferón (gamma); proteína Mob-1; Scyb10; similar a precursor B10 de citocinas pequeñas inducibles (CXCL10) (proteína 10 kDa inducida por interferón-gamma) (Gamma-IP10) (IP-10); miembro de la subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys) 10; subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 10; subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 10; citocina pequeña inducible B10
20 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 20 a 5000 pg/ml
Biotina
Suero
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
CXCL10 (IP-10)
4 h 45 min
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales