missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Monkey IP-10 ELISA Kit
Descripción
Monkey IP-10 quantitates monkey IP-10 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey IP-10.
IP-10 (proteína 10 kD inducida por interferón gamma; en ratón, también llamada gen 2 sensible a citocinas, Crg-2 o mob-1) es un gen de respuesta primaria altamente inducible que pertenece a la superfamilia de quimioquinas CXC. Fue clonado por primera vez en 1985. Las funciones biológicas de la IP-10 aún no están claras. Al igual que Mig, la IP-10 no tiene actividad en los neutrófilos. Sus funciones incluyen la estimulación de monocitos, la migración de células T y Natural Killer (NK), la regulación de la maduración de progenitores de células T y médula ósea, la modulación de la expresión de moléculas de adhesión, así como la inhibición de la angiogénesis. Mig e IP-10 comparten el mismo receptor: CXCR3.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; precursor de proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; quimiocina motivo C-C; quimiocina motivo C x C; C7; quimiocina motivo CC; quimiocina motivo CC; quimiocina (motivo C-X-C) ligando 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; proteína tipo quimiocina CXC; Crg2; crg-2; CXC; quimiocina CXC; quimiocina motivo CXC; quimiocina motivo C-X-C 10; quimiocina motivo C-X-C proteína tipo 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; CXCL; CXCL10; CXCL10(1-73); proteína inducible por interferón-gamma 10; gamma IP10; gamma-IP10; gIP-10; H-IP-10; IFI10; Inp10; gen activado por interferón 10; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducible por interferón gamma 10; proteína inducible por interferón gamma-10; citocina inducible por interferón IP-10; proteína inducible por interferón 10; IP10; IP-10; M-IP-10; Mob1; mob-1; proteína 10 de la línea celular inducida por interferón (gamma); proteína Mob-1; Scyb10; similar a precursor B10 de citocinas pequeñas inducibles (CXCL10) (proteína 10 kDa inducida por interferón-gamma) (Gamma-IP10) (IP-10); miembro de la subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys) 10; subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 10; subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 10; citocina pequeña inducible B10 |
| Intervalo del ensayo | De 20 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 20 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?