Learn More
Invitrogen™ Monkey GASP-1 ELISA Kit
Monkey GASP-1 quantitates monkey GASP-1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EP6RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Monkey GASP-1 quantitates monkey GASP-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey GASP-1.
Modula la clasificación lisosomal y la regulación funcional descendente de una variedad de receptores acoplados a proteínas G. Se dirige a los receptores para la degradación de los lisosomas mediante su interacción con BECN2.Especificaciones
2210415K24Rik; 3110031O14Rik; C87852; proteína de clasificación asociada al receptor acoplado a proteínas G 1; GASP; GASP1; GASP-1; GPRASP1; Proteína de clasificación asociada a receptores acoplados a proteína G 1; Kiaa0443; proteína interactuante Per1; proteína interactuante per1; Pips | |
49 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 49 a 12 000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl | |
GPRASP1 | |
4 h 45 min |