Learn More
Invitrogen™ Monkey GASP-1 ELISA Kit
Monkey GASP-1 quantitates monkey GASP-1 in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 2515.00€
Especificaciones
Número de acceso 2210415K24Rik; 3110031O14Rik; C87852; proteína de clasificación asociada al receptor acoplado a proteínas G 1; GASP; GASP1; GASP-1; GPRASP1; Proteína de clasificación asociada a receptores acoplados a proteína G 1; Kiaa0443; proteína interactuante Per1; proteína interactuante per1; Pips
Intervalo del ensayo De 49 a 12 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 49 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17195819
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EP6RBX5
5 x 96 pruebas
2515.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17144953
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EP6RB
96 pruebas
678.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Monkey GASP-1 quantitates monkey GASP-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey GASP-1.
Modulates lysosomal sorting and functional down-regulation of a variety of G-protein coupled receptors. Targets receptors for degradation in lysosomes via its interaction with BECN2.
Especificaciones
Especificaciones
2210415K24Rik; 3110031O14Rik; C87852; proteína de clasificación asociada al receptor acoplado a proteínas G 1; GASP; GASP1; GASP-1; GPRASP1; Proteína de clasificación asociada a receptores acoplados a proteína G 1; Kiaa0443; proteína interactuante Per1; proteína interactuante per1; Pips
49 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
GPRASP1
4 h 45 min
De 49 a 12 000 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min