Learn More
Alfa Aesar™ Monel™ 400 wire, 0.50mm (0.02 in.) dia.
Marca:  Alfa Aesar™ 045066.TB
Detalles adicionales : Peso : 0.11300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442127
  • 97.35€ / 113 g
Fecha estimada de envío
28-12-2020
Especificaciones
Monel™ 400 wire
113 g
MFCD09910536
Alambre, ≈1,7g/m
≈1.7g/m
0.50mm (0.02 in.) dia.
Insoluble in water.
Videos
SDS Documentos