Learn More
Alambre Monel™ 400, 0,50 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
105.00€ - 135.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15442127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045066.TB |
113 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15452127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045066.TC |
227 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Alloy 400 is widely used in many fields, especially marine and chemical processing. Typical applications are valves and pumps; pump and propeller shafts; marine fixtures and fasteners; electrical and electronic components; springs; chemical processing equipment; gasoline and fresh water tanks; crude petroleum stills, process vessels and piping; boiler feedwater heaters and other heat exchangers; and deaerating heaters.