Learn More
Tamiz molecular UOP Tipo 3A, Honeywell Fluka™
Gránulos
Marca: Honeywell Fluka 02573-1KG
Detalles adicionales : CAS : 1318-02-1 Peso : 1.00000kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
1 kg | |
Molecular Sieve Uop Type 3A | |
1318-02-1 | |
NONH for all modes of transport |