Learn More
Tamiz molecular UOP Tipo 3A, Honeywell Fluka™
Gránulos
68.82€ - 195.09€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15640580
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Fluka
02573-250G
250 g
68.82€
250 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
15630580
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Fluka
02573-1KG
1 kg
195.09€
1 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas