Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1, Acetoxymethyl Ester, Acetate
El indicador de pH de la permeabilidad celular tiene pKa de aproximadamente 7,5 después de la desesterificación, por lo que es útil para medir los cambios de pH entre el pH 7 y el pH 8
Marca: Invitrogen™ C1272
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
- Presenta un cambio significativo de emisión dependiente del pH de amarillo-naranja a fluorescencia roja profunda en condiciones ácidas y básicas, respectivamente
- Esta dependencia del pH permite utilizar la relación de intensidades de fluorescencia del colorante en dos longitudes de onda de emisión, normalmente 580 nm y 640 nm, para las determinaciones cuantitativas del pH
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C | |
Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas | |
Indicador de pH | |
20 x 50 μg |
Fluorescente | |
Indicador de pH | |
SNARF™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.