Learn More
Invitrogen™ 5-(and-6)-Carboxy SNARF™-1, Acetoxymethyl Ester, Acetate
El indicador de pH de la permeabilidad celular tiene pKa de aproximadamente 7,5 después de la desesterificación, por lo que es útil para medir los cambios de pH entre el pH 7 y el pH 8
560.00€ - 816.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, lector de microplacas, Flow Cytometer, Microplate Reader
Tipo de producto pH Indicator
Tipo de colorante Penetra en la célula
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11574217
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
C1272
20 x 50 μg
816.00€
1000 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10739924
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
C1271
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Presenta un cambio significativo de emisión dependiente del pH de amarillo-naranja a fluorescencia roja profunda en condiciones ácidas y básicas, respectivamente
  • Esta dependencia del pH permite utilizar la relación de intensidades de fluorescencia del colorante en dos longitudes de onda de emisión, normalmente 580 nm y 640 nm, para las determinaciones cuantitativas del pH
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, lector de microplacas, Flow Cytometer, Microplate Reader
Penetra en la célula
Temperatura ambiente
Fluorescente
pH Indicator
SNARF™
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.