Learn More
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester)
Para medir los cambios en el pH citosólico de la mayoría de las células
Marca: Invitrogen™ B1170
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
- Con pKa de aproximadamente 6,98, indicador de pH radiométrico de excitación doble y que penetra en las células, AM es ideal para medir cambios en el pH citosólico de la mayoría de las células
- Las mediciones de pH intracelular con BCECF se realizan determinando el pH-dependiente relación de la intensidad de emisión (detectada a 535 nm) cuando el tinte se excita a aproximadamente 490 nm frente a la intensidad de emisión cuando se excita en su punto isobéstic de aproximadamente 440 nm
Adhesión celular, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de canales iónicos basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de canales iónicos, homeostasis y señalización iónica, identificación y validación de objetivos y plomo, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C | |
Lector de microplacas | |
Indicador de pH | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Indicador de pH BCETF AM | |
20 x 50 μg |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.