Learn More
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester)
Código de producto. p-4922762
Click to view available options
Cantidad:
1mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
Código de producto. 11524147
Marca: Invitrogen™ B1170
Para medir los cambios en el pH citosólico de la mayoría de las células
  • Con pKa de aproximadamente 6,98, indicador de pH radiométrico de excitación doble y que penetra en las células, AM es ideal para medir cambios en el pH citosólico de la mayoría de las células
  • Las mediciones de pH intracelular con BCECF se realizan determinando el pH-dependiente relación de la intensidad de emisión (detectada a 535 nm) cuando el tinte se excita a aproximadamente 490 nm frente a la intensidad de emisión cuando se excita en su punto isobéstic de aproximadamente 440 nm
Adhesión celular, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de canales iónicos basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de canales iónicos, homeostasis y señalización iónica, identificación y validación de objetivos y plomo, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Indicador de pH BCETF AM
Tipo de colorante Indicador de pH
Cantidad 20 x 50 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente