Learn More
Bochem™ Mohr Pinch Cocks
Marca:  Bochem™ 12519
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10459582
  • 3.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Especificaciones
1 unidad
Latón
40 mm
Abrazadera de sujeción
15 mm