Learn More
Bochem™ Mohr Pinch Cocks
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Abrazadera de sujeción |
| Material | Latón |
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur