Learn More
Bochem™ Mohr Pinch Cocks
Marca:  Bochem™ 12522
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10180711
  • 4.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1 unidad
Latón
70 mm
Abrazadera de sujeción
35 mm