Learn More
Köttermann Armario móvil con dos puertas
Este armario móvil con dos puertas ofrece un espacio de almacenamiento versátil con dos puertas para proteger los elementos almacenados.
Marca: Köttermann 315-00102
Detalles adicionales : Peso : 48.00000kg
Descripción
- Espacio de almacenamiento versátil
- Móvil con ruedas bloqueables
- Dispone de dos puertas para proteger los elementos almacenados
- Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Ninguno | |
1 | |
516 x 1200 x 740 mm | |
Con bisagras | |
móvil | |
Acero | |
Blanco |
Izquierdo y derecho | |
Sí | |
Plástico con frenos | |
Ninguno | |
Con revestimiento de epoxi | |
2 | |
Acero |