Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MN Science Silicon Septa
Premium material giving up to 400 injections per septa.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0418505
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Septos de alta resistencia mecánica: hasta 400 inyecciones por septo
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
MN | |
17 mm | |
48/paq. |