Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septum de silicio MN Science
Código de producto. p-7114338
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
11,5 mm
12,5 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. 15258613
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0418501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Septos de material de primera calidad que soporta hasta 400 inyecciones cada uno.
  • Septos de alta resistencia mecánica: hasta 400 inyecciones por septo
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Tipo MN
Diámetro interior (métrico) 11,5 mm
Cantidad 48/paq.