Learn More
MMP2 / Collagenase Type IV A Mouse, Clone: MMP2/1501, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | MMP2 / Collagenase Type IV A |
---|---|
Clon | MMP2/1501 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15940488
|
EnquireBio
4313-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15930488
|
EnquireBio
4313-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
MMP2 / Collagenase Type IV A | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
4313 | |
Recombinant human MMP2 protein fragment (aa444-575) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
72kDa (Pro) ;63kDa (cleaved) |
MMP2/1501 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001289438 | |
MMP2 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
U-138 MG or U-87 MG cells. Placenta |