Learn More
Sartorius Micropipetas monocanal mLINE™
Obtenga una excelente precisión en series de pipeteo prolongadas. La micropipeta monocanal Sartorius mLINE™ es la solución más avanzada y ergonómica para los usuarios preocupados por la calidad que realizan tareas manuales y repetitivas de pipeteo. Los modelos abarcan todo el rango de volumen de 0.1 μl a 10 ml.
Marca: Sartorius 725070UKAS
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La pipeta mecánica altamente avanzada proporciona una precisión y exactitud sin esfuerzo- Resultados uniformes, incluso en series de pipeteo largas
- Mecanismo Optiload para un sellado perfecto de la punta y una expulsión de la punta sin esfuerzo
- Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
- El ajuste de volumen en un solo paso con el botón de bloqueo de volumen evita el volumen accidental cambio
- El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
- Alta resistencia química y resistencia UV
- Recomendado frecuentemente por funcionarios de salud y seguridad
- Excelente ergonomía para proteger de lesiones por esfuerzo repetitivo en manos, brazos y hombros
- Las fuerzas necesarias de pipeteo y de expulsión de puntas de filtro son excepcionalmente ligeras
- Pantalla transparente y fácil de leer con números grandes y pequeños incrementos
- Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
- Fácil de mantener; solo 2-3 piezas para desmontar y limpiar
Certifications
Marcado CE
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
0,6 %, 0,6%, 1 % | |
Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips | |
Azul | |
mLINE™ | |
De 100 a 1000 μl | |
1 μl | |
Sí |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Pipeta | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
Desde 0,40 hasta 0,20 | |
2 años |